missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzylalkohol, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™

Artikelnummer. 15625400
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ACS-Reagenz, ≥99.0 %

ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG

  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 100-51-6
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI-Schlüssel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benzylalkohol, Benzolmethanol, Benzoylalkohol, Hydroxytoluol, Benzolcarbinol, Phenylmethylalkohol, Alpha-Toluol, Hydroxymethylbenzol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC-Name Phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Benzylalkohol
Schmelzpunkt - 16 °C bis 13 °C
Dichte 1.045 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 203 °C bis 205 °C
Flammpunkt 96 °C (204.8 °F)
Glührückstand ≤ 0.005 %
Zündpunkt 817 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OH
Brechungsindex n20/D 1.539
Menge 1 l
UN-Nummer UN3334
Beilstein 878307
Dampfdichte 3.7 (vs. Luft)
Formelmasse 108.14 mol
Dampfdruck 13.3 mmHg (100 °C), 3.75 mmHg (77 °C)
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt