Learn More
Benzylalkohol, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15635400
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
ACS-Reagenz, ≥99.0 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-51-6
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI-Schlüssel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC-Name Phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl alcohol
Schmelzpunkt -16°C to -13°C
Dichte 1.045g/mL at 25°C
Siedepunkt 203°C to 205°C
Flammpunkt 96°C (204.8°F)
Glührückstand ≤0.005%
Zündpunkt 817°F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OH
Brechungsindex n20/D 1.539
Menge 2.5 L
UN-Nummer UN3334
Beilstein 878307
Dampfdichte 3.7 (vs air)
Formelmasse 108.14g/mol
Dampfdruck 13.3mmHg (100°C), 3.75mmHg (77°C)
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssig