Learn More
Benzylalkohol, ExtraPure, SLR, erfüllt die analytische Spezifikation des Eur. Arzneibuchs, BP, USP, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072864 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Chemische Identifikatoren
CAS 100-51-6
Summenformel C7H8O
MDL-Nummer 4599
Spezifikation
Schmelzpunkt -15°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 205°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Dampfdichte 3.72
Formelmasse 108.14g/mol
Dampfdruck 0.13mbar at 20°C
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.