Learn More
Benzylchlorformiat, stabilisiert, 97 Gew.%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10222870 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Benzylchloroformat, 97 Gew.-%, stabilisiert, Acros Organics, Menge:500g, Verpackung:Glasflasche, Siedepunkt:178,0 °C bis 180,0 °C, unbestimmt, Schmelzpunkt:-20,0 °C, Molekulargewicht:170,6, Prozent Reinheit:97 Gew.-%, Assay-Prozentbereich:min. 96 % (GC), Beilstein:06.437
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501-53-1, 100-44-7
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.6
InChI-Schlüssel HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
PubChem CID 10387
IUPAC-Name Benzylcarbonochloridat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl chloroformate
Schmelzpunkt -20.0°C
Dichte 1.2000g/mL
Siedepunkt 178.0°C to 180.0°C
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCO2CH2C6H5
Brechungsindex 1.5160 to 1.5180
Menge 2.5 kg
Beilstein 06,437
Fieser 01,109; 02,59; 15,22
Merck Index 15,1801
Relative Dichte 1.2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Stabilisator 0.1% anhydrous sodium carbonate
Viskosität 2.36 mPa.s (20°C)
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 97 wt%
Physikalische Form Flüssigkeit