Learn More
Berylliumoxid, 99 % (Metallbasis) Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376697
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Beryllium oxide is widely used in industry due to its low density and high thermal and electrical conductivity. It is used in high-technology ceramics, electronic heat sinks, electrical insulators, high-power devices, high-density electrical circuits, microwaves, X-ray windows, nuclear reactor fuels and for various aerospace and military applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-56-9
Summenformel BeO
Molekulargewicht (g/mol) 25.01
MDL-Nummer MFCD00003457
InChI-Schlüssel LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym beryllium oxide, beryllia, bromellete, thermalox, beryllium monoxide, natural bromellite, thermalox 995, ccris 83, beryllium oxide beryllium and beryllium compounds
PubChem CID 14775
ChEBI CHEBI:62842
IUPAC-Name Berylliumoxid
SMILES [Be]=O
Spezifikation
Siedepunkt 4300°C
Chemischer Name oder Material Beryllium oxide
Schmelzpunkt 2575°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Slowly soluble in concentrated acids,alkali hydroxides
Formelmasse 25.01
Dichte 3.01