Learn More
Beta Actin Mouse anti-Human, HRP, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech HRP-60008-100UL
Artikelnummer. 16801246
  • 189.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Beta Actin antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Beta Actin. This antibody recognizes human, mouse, rat, zebrafish, plant antigen. The Beta Actin antibody has been validated for the following applications: WB analysis. This antibody is hrp.
Spezifikation
Spezifikation
Beta Actin
Monoclonal
HRP
100 μL
60
IgM
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Mouse, Rat, Zebrafish, Plant