Learn More
beta-Naphthol-Violett, Thermo Scientific™
21.10 € - 308.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7143-21-7
Summenformel C16H9N3Na2O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 497.36
MDL-Nummer MFCD00021457
InChI-Schlüssel QMNPQXAVQXMXTD-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 44135658
IUPAC-Name Dinatrium;-Hydroxy-4-[(4-Nitrophenyl)Hydrazinyliden]-3-Oxonaphthalin-2,7-Disulfonat
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C3=C(C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C=C(C2=O)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11455687
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24279.09
10 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11465687
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24279.18
50 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11475687
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24279.30
250 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Beta-Naphthol-Violett weist antiseptische Eigenschaften auf und wird bei der Synthese bestimmter Azofarbstoffe und Antioxidantien für Gummi verwendet. Es kann auch für den Nachweis des Eisenions verwendet werden, das die beta-Naphthol-violette Lösung grün macht.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7143-21-7
497.36
QMNPQXAVQXMXTD-UHFFFAOYSA-L
Dinatrium;-Hydroxy-4-[(4-Nitrophenyl)Hydrazinyliden]-3-Oxonaphthalin-2,7-Disulfonat
C16H9N3Na2O9S2
MFCD00021457
44135658
C1=CC(=CC=C1NN=C2C3=C(C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C=C(C2=O)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
beta-Naphthol Violet
C16H9N3Na2O9S2
Soluble in water.
C1=CC(=CC=C1NN=C2C3=C(C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C=C(C2=O)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+].[Na+]
497.36
497.37
7143-21-7
MFCD00021457
QMNPQXAVQXMXTD-UHFFFAOYSA-L
Dinatrium;-Hydroxy-4-[(4-Nitrophenyl)Hydrazinyliden]-3-Oxonaphthalin-2,7-Disulfonat
44135658
Odorless
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 230-443-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen