Learn More
Thermo Scientific Chemicals BICINE, 99 %
Artikelnummer. p-3344614
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
Bicine is widely utilized as a buffering agent for low temperature work. It is used in kinetic study of a quaternary transition-state analogue complex of creatine kinase reaction. It is employed in the thin layer ion exchange chromatography method for protein resolution. It is employed in serum guanase determination by the preparation of stable substrate solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bicin wird häufig als Puffermittel bei Arbeiten bei niedrigen Temperaturen eingesetzt. Es wurde in einer kinetischen Studie eines quaternären analogen Übergangszustandskomplexes der Kreatinkinase-Reaktion verwendet. Es wird in der Dünnschicht-Ionenaustauschchromatographie zur Proteinauflösung eingesetzt. Es wird bei der Serumguanase-Bestimmung durch die Herstellung einer stabilen Substratlösung verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-25-4
Summenformel C6H12NNaO4
Molekulargewicht (g/mol) 185.16
MDL-Nummer MFCD00004295
InChI-Schlüssel MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hhydroxyethyl)Amino]Essigsäure
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BICINE
Schmelzpunkt ∽191°C (decomposition)
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 1769362
Merck Index 14,1201
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 163.17
Reinheit (%) 99%