Learn More
Macherey-Nagel™ Binding Buffer MX
Binding Buffer MX to be used with NucleoSpin miRNA or totalRNA FFPE XS kits
Marca:  Macherey-Nagel™ 740405.60
Codice prodotto. 15809097
  • 127.00CHF / 60mL
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Supplemental binding buffer for use with NucleoSpin™ RNA kits: miRNA, totalRNA FFPE
  • Enables use of NucleoZOL reagent with NucleoSpin 96 RNA kits
  • Adjusts binding conditions for binding of small and large RNA to the silica membrane
Specifica
Specifica
Colorless
60 mL
Odorless
Liquid
6.0 to 8.0
123-91-1
<2% in Water
1,4-dioxane
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Buffer MX (60 mL)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,4-dioxane
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato