Learn More
Ansell BioClean™ Chemotherapie-Schutzschürze BCDA
Ansell™ BioClean™ Chemotherapie-Schutzschürze BCDA bietet Schutz vor einer Reihe von Zytostatika.
239.00 €
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Verschlusstyp | Schnürbänder |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontrollierte und kritische Umgebungen, Produktion und Herstellung, Labor und Forschung |
Benachrichtigungen:
Bitte lesen Sie das Produktvalidierungspaket oder wenden Sie sich an den Ansell Kundendienst, um spezifische Daten zur Verwendung von Schutzkleidung für Zytostatika zu erhalten. Die zum Schutz gegen solche Medikamente verwendete Schutzkleidung muss speziell für die Art der verwendeten Chemikalien ausgewählt werden.
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15268108
|
Ansell
BCDA-S |
S |
239.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15278108
|
Ansell
BCDA-M |
M |
239.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Getestet nach Permeationsstandard ASTM F739-12
- Schnürbänder auf der Rückseite
- Verstellbarer Nackenverschluss
- Leichtes, fusselarmes CleanTough-Gewebe
- Silikonfrei
- Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2015 und (EU)2016/425 Modul D zertifiziert ist
- Entspricht der Kategorie 3 - Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425
- Getestet nach EN ISO-Norm 13034:2005 + A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (Typ PB [6])
- Getestet nach Standard EN 14325-Schutzkleidung gegen Chemikalien
- Getestet nach Permeationsstandard ASTM F739-12
- Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4
- Getestet nach Standards: EN 530, Abriebfestigkeit; EN 6530, Beständigkeit gegen Eindringen von Flüssigkeiten; EN 13934-1, Zugfestigkeit; EN 9073-4 , Trapezreißfestigkeit; EN 863, Durchschlagschutz; und EN 13935-2 , Nahtfestigkeit
Spezifikation
Blau | |
Schnürbänder | |
Kontrollierte und kritische Umgebungen, Produktion und Herstellung, Labor und Forschung |
Ja | |
Unsteril | |
ASTM F739 |
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren