Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Unsterile Einweg-Overalls mit Kragen und Daumenschlaufe
Einweg-Overall mit Daumenschlaufe für sicheren Halt
Marke: Ansell™ BDCCT-L
162.18 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Fusselarmes, antistatisches CleanTough™ Gewebe
- Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4
- Reißverschluss vorne mit Schutzleiste
- Elastischer Rücken, Bündchen und Knöchel
- Erhältlich in Größen von S bis 4XL
- ASTM D6978 05 getestet
- HELMKE-Drum getestet
- Partikelarm
Spezifikation
Reinraumoveralls | |
CleanTough™ Stoff | |
Ja | |
ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, En 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, En9073-4, EN 863 und EN 13935-2 | |
100 bis 108 cm | |
5 Fuß 9 Zoll bis 6 Fuß 0 | |
BioClean™ |
L | |
Weiß | |
Unsteril | |
39–42 Zoll | |
Kontrollierte und kritische Umgebungen, Produktion und Herstellung, Pharmazie, Biotechnologie, Medizinprodukt, Labor und Forschung | |
176 bis 182 cm | |
Class 10 (ISO 4) |