Learn More
Ansell™ BioClean™ ESD-Reinraum-Überstiefel
Ansell™ BioClean™ ESD-Reinraum-Überstiefel haben ein abriebfestes, leitfähiges Band für ausgezeichnete antistatische Eigenschaften, wenn sie wie angegeben getragen werden.
615.00 € - 749.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylen, Polyester, Nylon |
---|---|
Latex Free | Nein |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Unsteril |
Verschlusstyp | Elastische Beinabschlüsse |
Produktcode | Marke | Größe | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15288248
|
Ansell™
ESD016W |
406 mm (16 Zoll) | Weiß |
615.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15298248
|
Ansell™
ESD018W |
457 mm (18 Zoll) | Weiß |
738.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15208258
|
Ansell™
ESD018B |
457 mm (18 Zoll) | Blau |
749.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Abriebfestes, leitfähiges Band
- ESD-Eigenschaften
- Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten Werk
- Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 5
- Stiefel: Spinnvlies-Polypropylen
- Band: Polyestergarn (96 %) mit leitfähigem Nylon-Carbon-Garn (4 %)
- Leitfähigkeit: Konstant unter35 Megohms
Spezifikation
Polypropylen, Polyester, Nylon | |
Ja | |
Elastische Beinabschlüsse | |
100 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel;10 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (1000 Stück) | |
Schuhüberzieher für kontrollierte Umgebungen |
Nein | |
Unsteril | |
0,08 mm | |
170 mm |
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum. Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.