Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, Poly-D Lysin-behandelt
Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern. Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin-Multiwell-Platten (PDL) sind ideal für Anwendungen, die Adhäsion, Wachstum und Differenzierung neuronaler und transfizierter Zelllinien umfassen.
196.00 € - 1008.96 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI, SBS |
---|---|
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Inhalt und Lagerung | 4°bis 30 °C |
Array | 8 x 12 |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10043830
![]() ![]() |
Corning™
354640 |
5/Karton |
196.00 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10140403
![]() |
Corning™
356640 |
50/Karton |
1008.96 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Poly-D-Lysin (PDL) und Poly-L-Lysin (PLL) sind synthetische Verbindungen, die die Zelladhäsion und Proteinabsorption durch Änderung der Oberflächenladungen auf dem Kultursubstrat verbessern. Neben der Förderung der Zelladhäsion unterstützen Oberflächenbehandlungen mit Poly-Lysin den Neuriten-Auswuchs und verbessern das Überleben vieler Primärzellen des Zentralnervensystems (ZNS) in der Kultur. Da PDL und PLL synthetische Moleküle sind, stimulieren sie die biologische Aktivität in den auf ihnen kultivierten Zellen nicht und führen nicht die Verunreinigungen auf natürlichen Polymeren ein.
Die Anwendungen umfassen:
- Zellanhaftung und Ausbreitung einer Vielzahl von Zelltypen
- Zelldifferenzierung und Neuriten-Auswuchs
- Anhaftung anspruchsvoller transfizierter Zelllinien
- Unterstützung des Überlebens primärer Neuronen in der Kultur
- Serumfreie oder reduzierte Serumkultur
Herkunft
- PDL, synthetisch (MW 75-150 kD)
- PLL, synthetisch (MW 30-70 kD)
Qualitätskontrolle
- Getestet auf die Fähigkeit zur Förderung der festen Anhaftung von RCG-Zellen
- Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
Lagerung
Spezifikation
ANSI, SBS | |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
Steril | |
Runder, flacher Boden (F-Well) | |
5/Packung | |
Durchsichtig |
Standard | |
4°bis 30 °C | |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | |
96 | |
Poly-D-Lysin | |
Adhäsion und Verbreitung einer Vielzahl von Zellarten, Zelldifferenzierung und Neuritenwachstum, Adhäsion von anspruchsvollen transfizierten Zelllinien, Unterstützung des Überlebens von primären Neuronen in der Kultur, serumfreie Kultur oder Kultur mit reduziertem Serumgehalt | |
Poly-D-Lysin |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 6 Monate