Learn More
Corning™ BioCoat™ Laminin Rechteckige Zellkulturflasche mit schrägem Hals und Verschlusskappe mit Dichtring
Auf die Fähigkeit zur Einleitung einer Differenzierung (Neuritenauswuchs) von NG-108 Ratten-Gliom/Maus und menschlichen Neuroblastom-Zellen geprüft
321.00 € - 496.44 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Phenolharz |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien |
Flaschenhalstyp | Schräg |
Form | Rechteckig |
Oberflächenbeschichtung | Laminin |
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10536381
![]() |
Corning™
354522 |
250 ml | 75 cm2 |
496.44 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10719241
|
Corning™
354533 |
70 ml | 25 cm2 | N/A | |||||
Beschreibung
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Diese Produkte dürfen nur für Forschungszwecke verwendet werden und sind nicht für diagnostische Zwecke geeignet.
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Spezifikation
Phenolharz | |
Schräg | |
Laminin |
Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien | |
Rechteckig | |
Steril |