Learn More
Cytiva Biodyne™ C-Membran
Die Biodyne C-Membran wird negativ mit Porenoberflächen geladen, die eine hohe Dichte von Carboxylgruppen aufweisen.
176.00 € - 491.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Unsteril |
---|---|
Material | Negativ geladenes Nylon 6.6 |
Porengröße | 0,45 μm |
Dicke | 11 bis 13 μm |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17134511
|
Cytiva
60315 |
7 x 8,5 cm |
176.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17124511
|
Cytiva
60314 |
20 x 20 cm |
491.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17154511
|
Cytiva
60336 |
20 cm x 3 m |
389.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Die Membran kann durch Kopplungsreaktionen mit diesen Gruppen derivatisiert werden
- Ideale Eignung für umgekehrte Dot-Blots und Affinitätsreinigung
Spezifikation
Unsteril | |
Negativ geladenes Nylon 6.6 | |
0,45 μm | |
11 bis 13 μm |