Learn More
Agilent BioTek Complete Waste System
Provides supply and waste containment with optimal evacuation efficiency for 384- and 1536-well microplates
10695.00CHF - 11660.00CHF
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15645437
![]() |
Agilent BioTek
7100751 |
Complete Dispense/High Flow Waste System | ELx 405 Microplate Washer |
10695.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16522252
![]() |
Agilent BioTek
7100752 |
Complete Dispense/High Flow Waste System | EL406 Microplate Washer, ELx 405 Microplate Washer |
11660.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Includes complete high flow waste system and complete dispense system
- 115V/230V
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.