Learn More
Biphenyl-4,4'-Diboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046157
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 4151-80-8 | C12H12B2O4 | 241.84 g/mol
Biphenyl-4,4'-diboronic acid is used in the preparation of cycloparaphenylenes through Suzuki coupling. It is also employed in the synthesis of 1,3,2-diazaboroine derivatives, which is useful for organic thin-film transistor applications. It plays an important role in the preparation of arylboronates from reactions with catechol, dihydroxynaphthalene and diaminobenzenedithiol, which finds application as organic field-effect transistors and light emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Biphenyl-4,4′-Diboronsäure wird bei der Herstellung von Cycloparaphenylenen durch Suzuki-Kopplung verwendet. Wird auch bei der Synthese von 1,3,2-diazaboroine Derivaten eingesetzt, was für organische Dünnschichttransistor-Anwendungen nützlich ist. Spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Arylboronaten aus Reaktionen mit Catechin, Dihydroxynaphthalin und Diaminobenzoldithiol, das als organische Feldeffekttransistoren und Leuchtdioden eingesetzt wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4151-80-8
Summenformel C12H12B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 241.84
MDL-Nummer MFCD00151795
InChI-Schlüssel SLHKDOGTVUCXKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-biphenyldiboronic acid, 1,1'-biphenyl-4,4'-diyldiboronic acid, biphenyl-4,4'-diboronic acid, 4-4-boronophenyl phenyl boronic acid, biphenyl-4,4'-diyldiboronic acid, pubchem5324, acmc-1apw8, 4,4'-biphenyldiboric acid, 4,4-biphenyldiboronic acid, 4,4'-diboronobiphenyl
PubChem CID 2734608
IUPAC-Name [4'-(dihydroxyboranyl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biphenyl-4,4'-diboronic acid
Schmelzpunkt ∽300°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2941876
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 241.85
Reinheit (%) 95%