Learn More
Bismuth(III)-oxyiodid, 98 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bismuth(III) oxyiodide |
Menge | 50 g |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min |
Strukturformel | IBi=O |
Merck Index | 15,127 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
Formelmasse | 351.88 |
Reinheit (%) | 98% |
Güte | Rein |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bismuth(III) oxyiodide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.