Learn More
Bismut(III)-tellurid, Vakuumabscheidungs-Gütegrad, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302478
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1304-82-1
Bismuth(III) telluride and its alloys (antimony or selenium) posses excellent semiconductor activity, which is used in thermoelectric industry for cooling and energy generation. It increases the speed of microchips and acts as topological insulators in spintronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-82-1
MDL-Nummer MFCD00014201
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) telluride
Schmelzpunkt 573°C
Farbe Grau
Physikalische Form Stücke
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3284
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 800.76
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive