Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Messkolben aus Borosilikatglas der Klasse A mit Polypropylen-Stopfen, mit Zertifikat
Aus 3.3-Borosilikatglas. Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.) Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke: BRAND™ 937236
315.15 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
- Polypropylen-Stopfen
- Graduierungen in blau
- DE-M-Markierung
- DIN EN ISO 1042 Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
Spezifikation
Volumenaufnahme (TC, Zoll) | |
Polypropylen | |
10 l | |
±2 mL | |
±2 ml | |
45/40 |
DAkkS-Kalibrierung | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
1 Stück | |
A |