Learn More
Fisherbrand™ Blöcke für Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke
Artikelnummer. 15377948 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
No. of Places:
1
3
18
30
32
Eine Vielzahl von Blöcken für jede Anwendung
  • Blöcke aus Aluminiumlegierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 x 0,5 ml, 20 x 0,2 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine Kompaktmodelle)
Material Aluminiumlegierung
No. of Places 30
Typ Block
Enthält 0,5 ml und 0,2 ml