Learn More
Helios Italquartz Boats with Ring Handle, Transparent
Boats with ring handle constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marke: Helios Italquartz 62P00007
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchsichtig
- Ringgriff im Lieferumfang enthalten
- Chemisch inert
- Ausgezeichnet elektrisch isolierend
- Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
- Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Flach | |
Quarz | |
Schiffchen mit Ringgriff | |
120/20 mm | |
15 mm |
Durchsichtig | |
Boot | |
120 mm x 15 mm | |
15 mm |