Learn More
Bohlender™ BOLA™ Rillenmanschetten
Rillenmanschetten PTFE
Marke: Bohlender™ H930-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dichtringe („Rippen“) an der Außenseite
- Ohne Greifring und daher mit Verbindungsklemmen verwendbar.
- Für Vakuum bis 0,1 mbar
- Robuste Konstruktion für den kontinuierlichen Einsatz
- Die Dichtringe sind leicht zugänglich und leicht zu reinigen
Spezifikation
Vakuum bis zu 0,1 mbar | |
PTFE | |
Rillenmanschetten | |
NS 10/19 |