Learn More
Bohlender™ BOLA™ Kugelschliff-Griffbund-Dichtungen
Kugelschliff-Griffbund-Dichtungen aus PTFE
Marke: Bohlender™ H934-06
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Greifring und Dichtungsringen an der Außenseite
- Hochvakuumdichte Dichtung
- Niedrige Leckrate: < 1 x 0,01 mbar x l x s-1
- Robuste Konstruktion für den kontinuierlichen Einsatz
Spezifikation
PTFE | |
Schliffmanschetten | |
S 29 |