Learn More
Borsäure, Reagenzgütegrad, ≥99.5 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15657680 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
10 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Reagenzgütegrad, ≥99.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthoborsäure, Boracinsäure, Borhydroxid, Bortrihydroxid, Trihydroxyboron, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borsäure
pH 3.6 bis 4 (bei 20 °C)
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 160 °C
Dichte 1.510 g/cm3 bei 20 °C
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Fass mit Inneneinsatz
Dampfdruck 2.6 mmHg (20 °C)
Menge 10 kg
Strukturformel H3BO3
Physikalische Form Fest
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 61.83 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.