Learn More
Boroxid, weißes Pulver, 99.999 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1303-86-2 | B2O3 | 69.62 g/mol
40.60 € - 343.71 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-86-2
Summenformel B2O3
Molekulargewicht (g/mol) 69.62
MDL-Nummer MFCD00011315
InChI-Schlüssel JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
IUPAC-Name Oxo[(oxoboranyl)oxy]Boran
SMILES O=BOB=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11368938
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041786.04
2 g
40.60 €
2 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11378938
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041786.09
10 g
93.67 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11358938
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041786.18
50 g
343.71 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Boron oxide is used as a flux, an acid catalyst and a chemical intermediate in the production of boron halides, esters, carbide, nitride and metallic borides. Boron oxide has shown a promising effect on glycerol hydrogenolysis to 1,2-propanediol. It is also an essential material for the preparation of cordierite ceramics from talc. It is actively involved in the production of borosilicate glass. It is an additive used in high-temperature lubricants and dopants in semiconductor materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1303-86-2
69.62
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
518682
Oxo[(oxoboranyl)oxy]Boran
B2O3
MFCD00011315
boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
CHEBI:30163
O=BOB=O
Spezifikation
1860°C
∽450°C
Weiß
99.999%
MFCD00011315
Soluble in water. Slightly soluble in methanol.
O=BOB=O
69.62
CHEBI:30163
Geruchsneutral
2.46
Boron oxide
1303-86-2
Pulver
B2O3
boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Oxo[(oxoboranyl)oxy]Boran
518682
69.62
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
S53 Exposition vermeiden – Vor Gebrauch besondere Anweisung einholen.Bei Unfall oder Unwohlsein sofort ärztlichen Rat einholen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
Gehäuse H360FD
missing translation for 'einecsNumber' : 215-125-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ED7900000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen