Learn More
Brady™ ToughStripe™ Fußabdruck zur Bodenmarkierung, Polyester
Diese Fußabdruck-Aufkleber eignen sich zur Markierung von Wegen auf dem Boden
38.55 € - 41.50 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Beschreibung | ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.) |
Klebstofftyp | Naturkautschuk, Permanent |
Ausführung | Hoher Glanz |
Material | Polyester |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11721196
|
Brady™
104406 |
Rot |
41.50 €
1 Packung |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11741196
|
Brady™
104408 |
Blau |
41.50 €
1 Packung |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11731196
|
Brady™
104407 |
Grün |
41.50 €
1 Packung |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11751196
|
Brady™
104409 |
Gelb | N/A | ||||||
11761196
|
Brady™
104410 |
Schwarz |
41.50 €
1 Packung |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11771196
|
Brady™
104411 |
Weiß |
41.50 €
1 Packung |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Diese Aufkleber sind aus widerstandsfähigem Material gefertigt und halten dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich zu lösen. Sie können einfach per Hand aufgeklebt werden.
- Die flache Bauweise verringert Abrieb und Kratzer durch Kufen, Hubwagen usw.
- Aus robustem Polyester mit kräftigem Klebstoff
- Kein Abplatzen und Abblättern beim Entfernen – löst sich in einem Stück
- Kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden.
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie frischer Lack
- Das niedrige Profil verringert Schmutzablagerungen an den Rändern, wie sie bei dickeren (extrudierten) Bodenmarkierungen auftreten können
- Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Flecken und Verschmutzungen und sieht nach einer Reinigung aus wie neu
- Abmessungen: 25.4 × 8.89 cm ( 10 × 3.5 in.)
Spezifikation
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Naturkautschuk, Permanent | |
Polyester | |
115 Gardner-Einheiten | |
10/Packung | |
0 bis 130 °F | |
0,008 in. | |
10 in. | |
3,5 in. |
ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.) | |
Hoher Glanz | |
Visuelle Führung von Verkehr in Einrichtungen | |
2 Jahre | |
Fuß | |
-18 °C bis +54 °C | |
0.201 mm | |
25.4 cm | |
88,90 mm |