Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ 96-Well Mikrotiterplatten
Farbe:Schwarz, transparenter Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
76.20 € - 800.00 €
Spezifikation
Barcode | No Barcode |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Array | 8 x 12 |
Produktcode | Marke | Verpackung | Farbe | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Farbe | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10532094
|
BRAND™
781971 |
1/Packung, 50/Karton | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | Flacher Boden (F-Well) |
738.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15654017
|
BRAND™
781975 |
5/Packung | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | Flacher Boden (F-Well) |
76.20 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10307203
|
BRAND™
781960 |
Durchsichtig | Runder Boden (U-Well) |
174.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10002793
|
BRAND™
781961 |
Durchsichtig | Konischer Boden (V-Well) |
169.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10367243
|
BRAND™
781962 |
Durchsichtig | Flacher Boden (F-Well) |
183.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10617713
|
BRAND™
781965 |
Weiß | Flacher Boden (F-Well) |
327.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10554584
|
BRAND™
781968 |
Schwarz | Flacher Boden (F-Well) |
312.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10216523
|
BRAND™
781970 |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | Flacher Boden (F-Well) |
800.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Hydrophile Oberfläche mit frei zugänglichen Carboxyl- und Hydroxylgruppen
- Bindet Serumkomponenten einfach an für die indirekte Adhäsion von Zellen
- Sterilisiert durch β-Strahlung gemäß ISO 11137 und AAMI-Richtlinien für ein SAL von 10–6
- Erfüllen die Anforderungen von Ph. Eur. und USP 29
- DNA-, DNase- und RNase-frei
- Endotoxine sind < 0.01 EU/ml
- Orangefarbene alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung von Wells
Bestellinformation
Packs of 50 individually wrapped plates with lids
Spezifikation
No Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
Steril | |
Kultivierung adhärenter Zelllinien |
ISO 11137, DIN EN ISO 10993 | |
Mit Deckel | |
96-well microplate | |
96 | |
cellGrade |