Learn More
BRAND™ BRANDplates lipoGrade™ 96-Well Mikrotiterplatten
Optimierte Immunassay-Platte für die Immobilisierung von hydrophoben Molekülen
Marke: BRAND™ 781840
280.69 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24284" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Bindung für Moleküle mit überwiegend hydrophoben Bereichen wie Lipoproteinen oder Peptiden
- PS, nicht steril
- Blaue Prägung auf transparenten, weißen und schwarzen festen Platten zur einfachen Well-Identifizierung
- Für Festphasenassays mit hydrophoben Molekülen bzw. flüssige Phase mit hydrophilen Molekülen
- Alternative zur immunoGrade™ Oberfläche
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
96 | |
lipoGrade | |
Festphase mit hydrophoben Molekülen bzw. Flüssigphase mit hydrophilen Molekülen |
ANSI, SLAS | |
Ohne Deckel | |
Hohe Bindungskapazität | |
96-well Microtitration Plate | |
330 μL | |
Unsteril | |
Rund | |
100/Karton |