Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ glattwandige Einsatzstreifen
Erhältlich mit zwei Membranen, PC- oder PET-Membran
Marke:  BRAND™ 782920
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15680647
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Steril
  • glattwandig
  • CellGrade™ plus Oberfläche
  • Membranmaterial: PC- oder PET-Material für unterschiedliche optische Anforderungen und Zellsichtbarkeit
  • 9 mm
  • Porengrößen der Multimembran: 0.4 μm, 1.0 μm, 3.0 μm, 8.0 μm
  • Anwendungsbereiche: Sekretionsstudien, Co-Kultur, Migrationsstudien, Chemotaxis-Assays
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    1,0 μm
    PC-Membran
    12/Pckg.
    Steril
    Glattwandige Einsatzstreifen
    24-/6-Well BRANDplates™
    cellGrade plus