Learn More
BRAND™ Transferpettor™ Pipetten
Verarbeiten Sie schwer zu pipettierende Medien wie viskose, schäumende oder Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck präzise. Transferpettor™ Pipetten verwenden eng befestigte Kolben mit Dichtung im Direktkontakt mit der angesaugten Flüssigkeit, damit die Ergebnisse reproduzierbar sind. Die Wände werden bis zum letzten Tropfen sauber abgewischt und die Spitzen können mehrfach verwendet werden.
476.00 € - 494.00 €
Spezifikation
Genauigkeit | ≤± 0.5 % |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Anzahl Kanäle | 1 |
Typ | Direktverdrängungspipette |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeiten wie konzentrierte Proteinlösungen, Öle, Fette, Harze, Glycerin, Medien mit hohem Dampfdruck, Alkohol, Aceton und Kohlenwasserstoffe |
Beinhaltet: Eine Spitze und eine Dichtung; Ersatzdichtungen und -spitzen sind erhältlich.
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10222511
|
BRAND™
702812 |
10 ml | Orange | 0.01 ml |
476.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10449072
|
BRAND™
702810 |
5 ml | Rot | 10 μl |
476.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10324061
|
BRAND™
702804 |
500 μl | Grün | 1 μl |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10180471
|
BRAND™
702806 |
1000 μ l | Gelb | 1 μl |
494.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Description
Verarbeiten Sie schwer zu pipettierende Medien wie viskose, schäumende oder Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck präzise. Flüssigkeiten müssen mit Polypropylen und Polyethylen hoher Dichte kompatibel sein. Die vier farbcodierten Modelle decken einen Bereich von 100 μl bis 10 ml ab.
- Der eng anliegende Kolben mit Dichtung ist in direktem Kontakt mit der angesaugten Flüssigkeit, sodass die Ergebnisse reproduzierbar sind
- Die Wände werden bis zum letzten Tropfen sauber abgewischt und die Spitzen können mehrfach verwendet werden
- Genauigkeit: ≤ ± 0.5 %
- Reproduzierbarkeit: ≤ 0.2 %
- Maximaler Dampfdruck: 500 Millibar
- Maximale Viskosität: 20,000 cSt (mm2/s)
- Maximale Dichte: 13.6 g/cm3
Specifications
≤± 0.5 % | |
1 | |
Flüssigkeiten wie konzentrierte Proteinlösungen, Öle, Fette, Harze, Glycerin, Medien mit hohem Dampfdruck, Alkohol, Aceton und Kohlenwasserstoffe | |
± 0.5 % oder weniger |
Nicht autoklavierbar | |
Direktverdrängungspipette | |
Eine Spitze und ein Verschluss | |
1 Jahr |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.