Learn More
BRAND™ PLASTIBRAND™ PD-Tip™ Einweg-Pipettenspitzen
Hergestellt aus HDPE und Polypropylen (Polypropylen und Flüssigkristallpolymer für die 0.1 ml-Größe) ohne Schmiermittel oder Additive, die Proben kontaminieren. BrandTech™ PLASTIBRAND™ PD-Tip™ Einwegpipettenspitzen werden automatisch von HandyStep™ electronic und AutoRep E erkannt. Bio-Cert™ Spitzen sind unabhängig zertifiziert frei von DNA, RNase, ATP und Endotoxinen und damit geeignet für kritische biologische Anwendungen.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | HandyStep™, Universal Fit Repeater Pipettor |
---|
Beinhaltet: Adapter ist mit 25 und 50 ml-Spitzen lieferbar.
Beschreibung
Made of HDPE and polypropylene (polypropylene and liquid crystal polymer for 0.1mL size) without lubricants or additives that can contaminate samples. BrandTech™ PLASTIBRAND™ PD-Tip™ Disposable Pipet Tips are automatically recognized by HandyStep™ electronic and AutoRep E. Bio-Cert™ tips are independently certified free from DNA, RNase, ATP, and endotoxin for critical biological applications.
- Aus Polyethylen hoher Dichte und Polypropylen (Polypropylen und Flüssigkristallpolymer bei 0.1 ml-Größe) ohne Schmiermittel oder Zusätze, welche die Proben kontaminieren könnten.
- Die Spitzengröße wird automatisch von Handystep™ electronic und Autorep E erkannt.
- In nicht steril und Bio-Cert™ steril erhältlich. Bio-Cert™ Spitzen sind von einer unabhängigen Stelle als frei von DNA, RNase, ATP-, und Endotoxin zertifiziert – für schwierige biologische Anwendungen.
Bestellinformation
Kompatibilität der Pipettierer: Zur Verwendung mit den Marken HandyStep™, HandyStep™ Electronic, Eppendorf™ Repeater™, Ripette™, Rainin™ AutoRep™ E, AutoRep M, Nichipette Stepper™ sowie mit den meisten Standard-Mehrfachdispensern.
Spezifikation
HandyStep™, Universal Fit Repeater Pipettor |