Learn More
BRAND™ Transferpette™ S Einkanalpipetten mit festem Volumen
Innovative und ergonomische Bedienung mit einer Hand. BrandTech™ Transferpette™ S Einkanalpipetten mit festem Volumen verfügen über eine robuste und dennoch leichte Konstruktion. Die Easy Calibration™ Technologie gewährleistet dauerhafte Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Präzision.
Marke:  BRAND™ 704754
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10308832
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Das Gerät ist leichtgewichtig und verfügt über eine einhändige Volumenregelung.
  • Zentraler Pipettierknopf mit optimaler Hublänge
  • Einfache Wartung im Labor
  • Robust und leicht
  • Passend für Universalspitzen
  • Autoklavierbar bei 121 °C/250 °F für 20 Minuten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,6 %
50 bis 1000 μl-Spitze, 50 bis 1250 μl-Spitze
50 μL to 1000 μL Tip, 50 μL to 1250 μL Tip
1
500 μl
Zentral angebrachter Pipettierknopf, Regalhalterung, 4-stellige Anzeige, dampfsterilisierbarer Schaft, Gebrauchsanleitung
ISO 9001, CE, IVD, Leistungszertifikat, individuelles Kalibrierzertifikat
Autoklavierbar
F500
Pipette mit festem Volumen
50 bis 1000 μl-Spitze, 50 bis 1250 μl-Spitze
3 Jahre