Learn More
Brij™ L23, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230.39 g/mol
28.95 € - 319.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-92-0
Summenformel C14H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 230.39
MDL-Nummer MFCD00043063
InChI-Schlüssel SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-(Dodecyloxy)ethan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11432478
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15809.30
250 g
28.95 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11422478
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15809.0B
1000 g
73.30 €
1000 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11442478
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15809.0I
5000 g
319.00 €
5000 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Brij™ L23 is use in Stein-Moore chromatography. Used in the schlerotherapy treatments, in those suffering from blood vessel malformations and mutations. It acts as a surfactant in Micellar electrokinetic chromatography (MEKC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (40 mg/ml) bei 20 °C, Methanol, Chloroform und Ethanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Wird als Netzmittel, Reinigungsmittel oder Emulgator verwendet. Brij™ L23 ist ein Detergenz, das zur Messung der Konzentration von Ruß in Lungengewebe verwendet wird.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
9002-92-0
230.39
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
CCCCCCCCCCCCOCCO
C14H30O2
MFCD00043063
2-(Dodecyloxy)ethan-1-ol
Spezifikation
Brij 35
∽35°C to 40°C
CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)23OH
Soluble in water (40mg/ml) at 20°C methanol,chloroform and ethanol.
CCCCCCCCCCCCOCCO
230.39
9002-92-0
C14H30O2
MFCD00043063
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
2-(Dodecyloxy)ethan-1-ol
1199.57
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H302-H315-H319-H335
GHS-P-Hinweis
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P362-P301+P312-P312-P405-P403+P233-P501a
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 500-002-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse JR5990000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Brij 35
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.