Learn More
Brij™ L23, Elektrophoresereagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 9002-92-0
28.85 € - 56.40 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brij™ L23
Farbe Weiß
Namenshinweis Electrophoresis Reagent
CAS 9002-92-0
Physikalische Form Wachsartiger Feststoff
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15467329
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66096.30
250 g
28.85 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15457329
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66096.0B
1000 g
56.40 €
1000 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Brij™ L23
Electrophoresis Reagent
Wachsartiger Feststoff
MFCD00080891
Soluble in water
Weiß
9002-92-0
∼35°C to 40°C
Brij™ 35; Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether
1199.57
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 500-002-6
missing translation for 'rtecsNumber' : JR5990000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen