Learn More
Brix-Standard, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13494016 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Konzentration:
10 % Saccharose
30 % Saccharose
5 %
60 % Saccharose
Stabilisiert, um eine verlängerte Haltbarkeit von 12 Monaten zu gewährleisten. Reagecon™ Brix-Standard ist eine Serie gebrauchsfertiger Brechungsindexstandards für Saccharose in einer praktischen Tropfflasche für die Verwendung mit allen Arten von Refraktometern. Testergebnisse, die ISO 17025-zertifiziert und gemäß ISO-Leitfaden 34 erhalten wurden.
Dieses Sortiment an Saccharose-Standardlösungen enthält hochreine Rohzutaten, kann mit jedem beliebigen Refraktometer verwendet werden und ist für eine längere Haltbarkeit stabilisiert, was von ausgezeichnetem Nutzen für Anwender ist, die nicht den ICUMSA-Richtlinien folgen müssen.
  • Gravimetrisch nach Gewichtsanteilen zubereitet: Sowohl die gelöste Substanz (Saccharose) als auch das Lösungsmittel (Wasser) werden auf einer Waage gewogen, die mit nachverfolgbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde
  • Das Waagenkalibrierzertifikat wird nach ISO 17025 zur Kalibrierung von nicht automatischen Waagen ausgestellt (INAB-Ref.: 265C)
  • Der Brix-Wert wird mit einem hochleistungsfähigen kalibrierten, temperaturgesteuerten Refraktometer unter Verwendung von hochreinen, ISO-Guide-34-zugelassenen Brix-Standards überprüft.
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1, 7732-18-5
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym Saccharose-Lösung
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saccharose
Beschreibung ISO 17025-zertifiziert, gemäß ISO-Leitfaden 34
Verpackung Tropfflasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 5 %
Zur Verwendung mit (Geräte) Refraktometer aller Marken
Löslichkeit Wasserlöslich
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Solvent or Matrix Wasser
Menge 15 ml
Formelmasse 342.3 mol