Learn More
Brominlösung, Gütegrad nach Europäischem Arzneibuch, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bromine Solution. European Pharmacopoeia Ref: 1012401 (RP034)
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.