Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolpurpur, Natriumsalz
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
41.75 € - 146.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 62625-30-3 |
---|---|
Summenformel | C21H15Br2NaO5S |
Molekulargewicht (g/mol) | 562.204 |
MDL-Nummer | MFCD00148896 |
InChI-Schlüssel | KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M |
Synonym | Bromocresol Purple, water soluble |
PubChem CID | 23665568 |
IUPAC-Name | Natrium;2-[(E)-(3-Brom-4-Hydroxy-5-Methylphenyl)-(3-Brom-5-Methyl-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Benzolsulfonat |
SMILES | CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11499376
|
Thermo Scientific Chemicals
A19082.09 |
10 g |
41.75 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11409386
|
Thermo Scientific Chemicals
A19082.18 |
50 g |
146.00 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Bromocresol purple sodium salt is used to isolate acid-producing bacteria from sauerkraut juice, and lactic bacteria is scalped by morphology and share, then morphological, physiological and biochemical interactions. It can be used as a fluorescent stain to detect yeast cells with plasma membrane damage for dead cell counts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenBromkresolpurpur, Natriumsalz, wird verwendet, um säureproduzierende Bakterien aus Sauerkrautsaft zu isolieren. Milchbakterien werden nach Morphologie und Anteil und anschließend nach morphologischen, physiologischen und biochemischen Wechselwirkungen getrennt. Es kann als fluoreszierende Färbemittel verwendet werden, um Hefezellen mit Plasmamembranschäden bei der Zählung toter Zellen zu erkennen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Übergangsintervall: pH 5.2 (gelb) bis pH 6.8 (violett)
Chemische Identifikatoren
62625-30-3 | |
562.204 | |
KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M | |
23665568 | |
CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+] |
C21H15Br2NaO5S | |
MFCD00148896 | |
Bromocresol Purple, water soluble | |
Natrium;2-[(E)-(3-Brom-4-Hydroxy-5-Methylphenyl)-(3-Brom-5-Methyl-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Benzolsulfonat |
Spezifikation
Bromocresol Purple sodium salt | |
62625-30-3 | |
MFCD00148896 | |
Soluble in water. | |
CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+] | |
562.204 | |
562.22 |
∼255°C (decomposition) | |
C21H15Br2NaO5S | |
Bromocresol Purple, water soluble | |
KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M | |
Natrium;2-[(E)-(3-Brom-4-Hydroxy-5-Methylphenyl)-(3-Brom-5-Methyl-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Benzolsulfonat | |
23665568 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 263-655-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen