Learn More
Bromoform, 96 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10573244
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 75-25-2 | CHBr3 | 252.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-25-2, 64-17-5
Summenformel CHBr3
Molekulargewicht (g/mol) 252.73
MDL-Nummer MFCD00000128
InChI-Schlüssel DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
PubChem CID 5558
ChEBI CHEBI:38682
IUPAC-Name Bromoform
SMILES C(Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoform
Schmelzpunkt 8.0°C
Farbe Farblos nach orange-gelb
Dichte 2.6300g/mL
Siedepunkt 150.0°C to 151.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel CHBr3
Menge 2.5 L
Beilstein 01,68
Fieser 12,74
Merck Index 15,143
Relative Dichte 2.63
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,ether,,petroleum ether,acetone and oils
Stabilisator 3 to 4 wt% ethanol
Formelmasse 252.73
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit