Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromophenolblau, ACS Reagenz
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromophenol Blue |
Schmelzpunkt | 279.0°C |
Namenshinweis | Pure |
Klarheit | Passes Test |
Beilstein | 19, I, 649 |
Merck Index | 15, 1454 |
Infrarotspektrum | Echt |
Formelmasse | 669.96 |
Güte | ACS-Reagenz |
Verpackung | Glasflasche |