Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromthymolblau, Natriumsalz, rein, wasserlöslich, Indikator
CAS: 34722-90-2 | C27H27Br2NaO5S | 646.37 g/mol
102.00 € - 299.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 34722-90-2 |
---|---|
Summenformel | C27H27Br2NaO5S |
Molekulargewicht (g/mol) | 646.37 |
MDL-Nummer | MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 |
InChI-Schlüssel | NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M |
Synonym | Bromthymol Blue, sodium salt, 3', 3''-Dibromothymolsulfonephthalein, sodium salt, BTB |
PubChem CID | 102183223 |
IUPAC-Name | Natrium;2-Brom-4-[(Z)-(3-Brom-2-Methyl-4-oxo-5-Propan-2-Ylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)-(2-Sulfophenyl)Methyl]-3-Methyl-6-Propan-2-Ylphenolat |
SMILES | [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10487360
|
Thermo Scientific Chemicals
151370250 |
25 g | Glasflasche |
102.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10711555
|
Thermo Scientific Chemicals
151371000 |
100 g | Glasflasche |
299.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
IndikatorChemische Identifikatoren
34722-90-2 | |
646.37 | |
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M | |
102183223 | |
[Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O |
C27H27Br2NaO5S | |
MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 | |
Bromthymol Blue, sodium salt, 3', 3''-Dibromothymolsulfonephthalein, sodium salt, BTB | |
Natrium;2-Brom-4-[(Z)-(3-Brom-2-Methyl-4-oxo-5-Propan-2-Ylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)-(2-Sulfophenyl)Methyl]-3-Methyl-6-Propan-2-Ylphenolat |
Spezifikation
Bromothymol Blue, sodium salt | |
C27H27Br2NaO5S | |
15, 1455 | |
Solubility in water: soluble. | |
Echt | |
Natrium;2-Brom-4-[(Z)-(3-Brom-2-Methyl-4-oxo-5-Propan-2-Ylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)-(2-Sulfophenyl)Methyl]-3-Methyl-6-Propan-2-Ylphenolat | |
102183223 | |
Rein | |
from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue) | |
Pulver |
34722-90-2 | |
MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 | |
Bromthymol Blue, sodium salt, 3', 3''-Dibromothymolsulfonephthalein, sodium salt, BTB | |
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M | |
[Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O | |
646.37 | |
646.35 | |
Complies | |
Braun-orange bis grün |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 252-169-7
missing translation for 'tsca' : TSCA