Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brookers Merocyanin-Farbstoff
Artikelnummer. 15452779
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
CAS: 23302-83-2 | C14H13NO | 211.26 g/mol
Brooker's merocyanine dye is used as solvent polarity indicators. It is used as pH sensors and transition metal cation indicators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Brooker′s Merocyanin-Farbstoff wird als Indikator für die Polarität von Lösungsmitteln verwendet. Er wird als pH-Sensor und als Indikator für den Übergang von Metallkationen verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23302-83-2
Summenformel C14H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 211.26
MDL-Nummer MFCD00010099
InChI-Schlüssel DBOHWMPKJCJANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym brooker's merocyanine, 4-2-1-methylpyridin-4 1h-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 4-2-1-methylpyridin-4-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 2,5-cyclohexadien-1-one,4-2-1-methyl-4 1h-pyridinylidene ethylidene, brooker/'s merocyanine, 1-methyl-4-4-oxylatostyryl pyridinium, 1-methyl-4-e-4-oxylatostyryl pyridinium, 4-2-1-methylpyridin-4-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-die, 4-2-1-methyl-4-pyridylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one
PubChem CID 258436
IUPAC-Name 4-[2-(1-Methylpyridin-4-yliden)ethyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMILES CN1C=CC(=CC=C2C=CC(=O)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brooker's merocyanine dye
Schmelzpunkt 220°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 211.26