Learn More
Pufferlösung Duracal, pH-Wert 9.21 (25° C), NIST/PTB-Referenzmaterialien, DKD-zertifiziert, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pufferlösung Duracal pH9.21 (25 °C) |
Namenshinweis | Zertifizierte Pufferlösung, rückführbar auf NIST/PTB-Referenzmaterialien, DKD-zertifiziert |
Farbe | Blau |
Menge | 250 ml |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |