Learn More
Butylacetat, Reagenzienqualität, 99.5 %, Honeywell ™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Butylacetat |
Schmelzpunkt | -78 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.88 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 126.2 °C |
Explosionsgrenze | 0.076 |
Flammpunkt | 23 °C (73.4 °F) |
Zündpunkt | 790 °F |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3COO(CH2)3CH3 |