Learn More
Cytiva C 10/10 Säule
Wirtschaftliche leere Säulen, geeignet für Niederdruck-Flüssigkeitschromatographie und die Schwerkraftzufuhr bei geringeren Volumina, die normalerweise in der Forschung verwendet werden.
Marke:  Cytiva 19-5035-01
Artikelnummer. 10221110
  • 116.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-12-2025
Spezifikation
10 mm
Polyethylenschläuche (1 mm Innendurchmesser), Bettstützwände, Schnappnetzringe und Anweisungen
10 mm
Niederdruck-Flüssigkeitschromatographie
10 mm