Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Schläuche, 2 mm Innendurchm. X 4 mm Außendurchm.
Speziell für die Anwendung bei Dialyse, Chemotherapieverabreichung und minimal-invasiven Operationen entwickelt. Die Saint Gobain Performance Practice™ Tygon™ ND-100-65 Schläuche erfüllen die DEHP-Leistungskriterien für Klarheit, Flexibilität, chemische Beständigkeit, Bondfähigkeit und Haltbarkeit.
Marke:  Masterflex™ T5001-13
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10318184
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Speziell für medizinische Anwendungen
  • REACH-konform für DEHP
  • Die individuellen Produktabmessungen werden während der Herstellung mithilfe eines Mikrometers und anschließend durch die Überprüfung mit computergesteuerten Bildgebungsgeräten gewährleistet.
Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Dialysegeräte
  • Peristaltikpumpen
  • Medizinlabors
  • Minimal-invasive Geräte
  • Inhalationsgeräte
  • Blut- und IV-Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 10993-Normen der Biokompatibilität. USP-Normen (Klasse VI), USP Class VI
0,03 in.
Tygon
0.05 mm
15 m;
0.79 mm
–48 °C
Durchsichtig
Flexibel
759 mm Hg bei 23 °C
Schläuche
Autoklavierbar
0.8 mm
0,002 in.
49 ft.
0,03 in.
Anwendungen für die Blutübertragung, Dialysegeräte, Wunddrainage usw.
Je 1
65 (Shore A)
6,84 bar bei 23 °C
74 °C