Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Schläuche, 2 mm Innendurchm. X 4 mm Außendurchm.
Speziell für die Anwendung bei Dialyse, Chemotherapieverabreichung und minimal-invasiven Operationen entwickelt. Die Saint Gobain Performance Practice™ Tygon™ ND-100-65 Schläuche erfüllen die DEHP-Leistungskriterien für Klarheit, Flexibilität, chemische Beständigkeit, Bondfähigkeit und Haltbarkeit.
Marke:  Masterflex™ 95666-01
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15117054
  • 49.00 € / 15 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-10-2025
Beschreibung
  • Speziell für medizinische Anwendungen
  • REACH-konform für DEHP
  • Die individuellen Produktabmessungen werden während der Herstellung mithilfe eines Mikrometers und anschließend durch die Überprüfung mit computergesteuerten Bildgebungsgeräten gewährleistet.
Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Dialysegeräte
  • Peristaltikpumpen
  • Medizinlabors
  • Minimal-invasive Geräte
  • Inhalationsgeräte
  • Blut- und IV-Lösungen
Spezifikation
Spezifikation
USP-Klasse VI
0,06 in.
Tygon
3.2 mm
15 m
0.79 mm
−48 °C
Durchsichtig
55 psi
Schläuche
Autoklavierbar
1.6 mm
0,13 in.
49 ft.
0,03 in.
Anwendungen für die Blutübertragung, Dialysegeräte, Wunddrainage usw.
Je 1
65 (Shore A)
74 °C