Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Schläuche, 2 mm Innendurchm. X 4 mm Außendurchm.
Speziell für die Anwendung bei Dialyse, Chemotherapieverabreichung und minimal-invasiven Operationen entwickelt. Die Saint Gobain Performance Practice™ Tygon™ ND-100-65 Schläuche erfüllen die DEHP-Leistungskriterien für Klarheit, Flexibilität, chemische Beständigkeit, Bondfähigkeit und Haltbarkeit.
Marke:  Masterflex™ ADF00016C
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15378933
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Speziell für medizinische Anwendungen
  • REACH-konform für DEHP
  • Die individuellen Produktabmessungen werden während der Herstellung mithilfe eines Mikrometers und anschließend durch die Überprüfung mit computergesteuerten Bildgebungsgeräten gewährleistet.
Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Dialysegeräte
  • Peristaltikpumpen
  • Medizinlabors
  • Minimal-invasive Geräte
  • Inhalationsgeräte
  • Blut- und IV-Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP-Klasse VI, USP Class VI
0,25 in.
Tygon ND-65
7.9 mm
15 m
0.79 mm
−48 °C
Durchsichtig
18 psi
74 °C
Autoklavierbar
6.35 mm
0,31 in.
49 ft.
0,03 in.
Anwendungen für die Blutübertragung, Dialysegeräte, Wunddrainage usw.
Je 1
65 (Shore A)
127 mm
Schläuche