Learn More
Consort™ MULTIPARAMETER TISCHGERAET C3010
Ein Dual-Kanal-Gerät mit vollem Parameter, das 2 Messungen gleichzeitig oder einzeln auf dem Display durchführen kann.
Marke: Consort™ C3010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Keine Interferenzen zwischen pH/ORP/Ion- und Leitfähigkeitselektroden in derselben Lösung
- Mit den benutzerdefinierten Kalibrierungstabellen kann man vollständige Temperaturverhältnistabellen für Puffer/Standards hinzufügen
- Das große Display zeigt 2 Kanäle gleichzeitig an, einschließlich Temperatur und Datum/Uhrzeit
- Die Stabilitätsanzeige sorgt für die Visualisierung, wenn sich die Messung stabilisiert hat
- Der Stabilitätsalgorithmus sorgt für stabile Messwerte, wobei sich auch schnelle und Änderungen erfassen lassen
- Halten Sie die Funktion gedrückt, um die Anzeige einzufrieren
- Wählbare Auflösung für stabilere Messwerte von mV, pH und DO
- Bereichsverriegelung für Leitfähigkeitsmessungen
- Die kapazitive Kompensation eliminiert bei der Messung niedriger Leitwerte die kapazitive Komponente von Elektrode und Kabel
- Galvanisch getrennte USB-Schnittstelle eliminiert Erdschleifeneffekte, wenn sie an einen PC angeschlossen wird
- Vorprogrammierte Standards für pH: 1.68, 2.00, 4.00, 4.01, 6.87, 6.99, 9.18, 9.21, 10.01, 12.00, 12.45 bei 25°C
- Vorprogrammierte Leitfähigkeitsstandards: 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm 25°C
- Kostenlose Software- und Firmware-Updates können unter www.consort.be heruntergeladen werden
Spezifikation
0.5% f.s. des Bereichs | |
0,1 % ± 1 Ziffer | |
GLP, 0 bis 999 hr Erinnerung | |
LCD, 240 x 64 Pixel | |
±2000 mV | |
0 bis 200 MΩ cm | |
0 bis 100 g/l | |
-5 °C bis +105 °C | |
Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch | |
600 bis 1300 hPa | |
0.1 mV | |
0.01 mg/l | |
26 cm | |
1 kg |
0.1% ± 1 Stelle | |
Weiße Hintergrundbeleuchtung | |
2 Messung, 2 Temperatur | |
0 bis 2000 mS/cm | |
-2.000 to 16.000 | |
0,0 bis 70,0 | |
pH 0.001 | |
Messung: 2 BNC, 1012 Ω Temperatur 2 x 2 Bananenstecker, für Pt1000 | |
Netz: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz Niederspannung: 9 bis 15 VDC | |
0.001 μS/cm | |
1 Ω cm | |
0.1° C | |
9 cm | |
240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |