Learn More
C4BPA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen C4BPA
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16879143
Unterlagen ansehen
Proteintech
11819-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16869143
Unterlagen ansehen
Proteintech
11819-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
C4BP is composed of two polypeptides (alpha and beta chains), which have molecular weights of 70 and 45 kDa, respectively. This polyclonal antibody is raised against the C4BP alpha chain (C4BPA).
This gene encodes a member of a superfamily of proteins composed predomitly of tandemly arrayed short consensus repeats of approximately 60 amino acids. Along with a single, unique beta-chain, seven identical alpha-chains encoded by this gene assemble into the predomit isoform of C4b-binding protein, a multimeric protein that controls activation of the complement cascade through the classical pathway. The genes encoding both alpha and beta chains are located adjacent to each other on human chromosome 1 in the regulator of complement activation gene cluster. Two pseudogenes of this gene are also found in the cluster.
Spezifikation
Spezifikation
C4BPA
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
P04003
722
C4BPA Fusion Protein Ag2387
Primary
-20°C
C4BPA
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C4BP, C4BPA, Proline rich protein, PRP
C4BPA
IgG
Antigen Affinity Chromatography